Merck
AMBH2D6FBD9C
Ambeed, Inc.
1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.14
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5(14)6-2-3-8(10)7(4-6)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
SYFHRXQPXHETEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208173-24-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)