Merck
AMBH2D6FBCBB
Ambeed, Inc.
Quinoxaline-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.16
MDL番号:
Iupac Name
2-quinoxalinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H
InChI Key
UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1593-08-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1593-08-4.html