Merck
AMBH2D6FBC93
Ambeed, Inc.
Ethyl 5,5,5-trifluoro-2,4-dioxopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.13
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5,5,5-trifluoro-2,4-dioxopentanoate
Inchi Code
1S/C7H7F3O4/c1-2-14-6(13)4(11)3-5(12)7(8,9)10/h2-3H2,1H3
InChI Key
ZFRNSFONDYEARZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/893643-18-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/893643-18-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)