Merck
AMBH2D6FBC4F
Ambeed, Inc.
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.59
MDL番号:
Iupac Name
pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N4.ClH/c6-5(7)4-3-8-1-2-9-4;/h1-3H,(H3,6,7);1H
InChI Key
FCVKLVNLBIBCCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138588-41-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)