Merck
AMBH2D6FBC02
Ambeed, Inc.
(4-Bromopyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9/h1-3,9H,4H2
InChI Key
MHVUUSQGWMQSMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to pale reddish yellow to orange to brown solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131747-45-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)