Merck
AMBH2D6FB357
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.98
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dichloro-5-fluoro-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H2Cl2FN3/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h(H2,8,9,10)
InChI Key
PSEWFMLZDMIBMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15598-33-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)