Merck
AMBH2D6FB345
Ambeed, Inc.
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
361.8
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dibromo-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3Br2I/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChI Key
OIFRMZVTJQAPIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19821-80-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)