Merck
AMBH2D6FB2CD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-formylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-11-12-3-2-7(6-13)4-9(8)12/h2-6H,1H3
InChI Key
AHPBXOYVKDTSQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936637-97-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)