Merck
AMBH2D6FB1F6
Ambeed, Inc.
(5-Fluoropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.58
MDL番号:
Iupac Name
(5-fluoro-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6FN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI Key
VICRVBJGXJEXSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1314394-77-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)