Merck
AMBH2D6FB1E4
Ambeed, Inc.
N-(4-Hydroxybutyl)acrylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-hydroxybutyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-7(10)8-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-6H2,(H,8,10)
InChI Key
YBWQZBVPWXXJKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/44915-40-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/44915-40-4.html