Merck
AMBH2D6FB1C5
Ambeed, Inc.
2-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.68
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12F3NO.ClH/c12-11(13,14)16-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-15-10;/h3-6,10,15H,1-2,7H2;1H
InChI Key
CQVGKBSZXQYCTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1185121-45-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1185121-45-2.html