Merck
AMBH2D6FB16B
Ambeed, Inc.
2,8-Diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.66
MDL番号:
Iupac Name
2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.ClH/c11-6-5-8(7(12)10-6)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-5H2,(H,10,11,12);1H
InChI Key
DCDGCHXHDAWBFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2696-03-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)