Merck
AMBH2D6FB0A8
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.04
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-4(12)8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-4,12H,1H3
InChI Key
UTNQRIXFILAHIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214900-62-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)