Merck
AMBH2D6FB062
Ambeed, Inc.
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbutanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-N-methoxy-N-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2/c1-8(10-2)6(9)4-3-5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OTYOBNBVRQAUCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-66-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)