Merck
AMBH2D6FA6E9
Ambeed, Inc.
3-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.16
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-6-4-8-7(10(13)14)2-1-3-9(8)12-5-6/h1-5H,(H,13,14)
InChI Key
LEHPFWYDCWXBSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1824050-94-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)