Merck
AMBH2D6FA6A5
Ambeed, Inc.
7-Amino-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
Iupac Name
7-amino-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,10H2,(H,11,12)
InChI Key
VNUQVKZHEBCTNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66491-03-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)