Merck
AMBH2D6FA5ED
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.27
MDL番号:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO6/c1-21-13-7-11(15(17)18)12(16(19)20)8-14(13)22-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
VTHHRADLOLKTLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60547-92-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)