Merck
AMBH2D6FA551
Ambeed, Inc.
Methyl 2-formylthiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-formyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c1-10-6(9)4-3-11-5(2-8)7-4/h2-3H,1H3
InChI Key
MYVFZBRIMAKBEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/921927-88-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/921927-88-0.html