Merck
AMBH2D6FA528
Ambeed, Inc.
1,2,3,4,5,6-Hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.98
MDL番号:
Iupac Name
1,2,3,4,5,6-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrobromide
Inchi Code
1S/C6H10N2.2BrH/c1-5-2-8-4-6(5)3-7-1;;/h7-8H,1-4H2;2*1H
InChI Key
BLTXQAIMJKGVPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135325-05-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)