Merck
AMBH2D6FA522
Ambeed, Inc.
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.57
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6N4.ClH/c1-2-5-3(4)7-6-2;/h1H3,(H3,4,5,6,7);1H
InChI Key
PBIDYWHMJFILSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23350-30-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23350-30-3.html