Merck
AMBH2D6FA4E0
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.66
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3S/c1-4-5(3-9)6(8)11-7(10-4)12-2/h1-2H3
InChI Key
RNSMJMNRTRHBSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208170-17-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1208170-17-5.html