Merck
AMBH2D6FA455
Ambeed, Inc.
6-Methylbenzo[d]thiazole-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.28
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzothiazole-2(3H)-thione
Inchi Code
1S/C8H7NS2/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(10)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
KECHYAFVYLLNCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2268-79-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)