Merck
AMBH2D6FA3CC
Ambeed, Inc.
[1,1'-Bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
[1,1'-bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6(9)7(3-4-7)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI Key
XYVCFEDFMLOASQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60629-92-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)