Merck
AMBH2D6FA387
Ambeed, Inc.
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-2-amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(10)5-11/h1-4,8,11H,5,10H2/t8-/m1/s1
InChI Key
ZPXAEESIPIUPTJ-MRVPVSSYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/325152-98-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)