Merck
AMBH2D6F9C69
Ambeed, Inc.
Methyl 6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c1-17-13(16)10-7-8-12(15)14(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI Key
RJBSPLUQQNNULO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77837-09-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)