Merck
AMBH2D6F9C4F
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3-difluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.01
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-2-4(8)5(9)6(3)10/h1-2H,10H2
InChI Key
JNGHCYWHCPSWFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887579-74-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)