Merck
AMBH2D6F9C3D
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.7
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-8(11)9(10)6-4-3-5-7-9;/h2-7,10H2,1H3;1H
InChI Key
YBPDXXIYJYURHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63203-48-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)