Merck
AMBH2D6F9BD5
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.63
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FNO.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
InChI Key
PAVPVUNYOBMOHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214366-31-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)