Merck
AMBH2D6F9BC9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-4,5-difluorophenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-4,5-difluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14F2N2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-9-5-7(13)6(12)4-8(9)14/h4-5H,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
NYKTXVPUGXBLOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000698-88-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)