Merck
AMBH2D6F9BAA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4,6-dichloropyridin-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.12
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4,6-dichloro-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-8-5-6(11)4-7(12)13-8/h4-5H,1-3H3,(H,13,14,15)
InChI Key
JFCFQIAVAYUUML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1017789-38-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)