Merck
AMBH2D6F9B6E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloropyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.44
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO/c6-3-1-4(9)5(7)8-2-3/h1-2,9H
InChI Key
KVDIPLHFSIUSIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/286946-77-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/286946-77-8.html