Merck
AMBH2D6F9B2B
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromopyrimidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-11-6(10)4-2-5(7)9-3-8-4/h2-3H,1H3
InChI Key
GRYDXAABEUOKNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209459-80-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)