Merck
AMBH2D6F9A77
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-4-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.99
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2IO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
InChI Key
KLSDPJZCUXBUSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000574-74-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)