Merck
AMBH2D6F9A6E
Ambeed, Inc.
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.59
MDL番号:
Iupac Name
6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-5-1-2-7-10-3-6(8(12)13)11(7)4-5/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
LXRDUEDQFSBROM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138642-97-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)