Merck
AMBH2D6F9A66
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.46
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-3-iodo-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C5H4ClIN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/211308-81-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)