Merck
AMBH2D6F9A5E
Ambeed, Inc.
N-Boc-4-Amino-3-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.13
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-4-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H13IN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-4-5-12-6-7(8)11/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI Key
FFJIDTLUJQCVAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/211029-67-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)