Merck
AMBH2D6F99A5
Ambeed, Inc.
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H,4,8H2
InChI Key
FZCYDUZIHRNWSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/180748-30-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)