コンテンツへスキップ
Merck

AMBH2D6F993C

Ambeed, Inc.

Ethyl 2,4-diaminopyrimidine-5-carboxylate

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:

Iupac Name

ethyl 2,4-diamino-5-pyrimidinecarboxylate

Inchi Code

1S/C7H10N4O2/c1-2-13-6(12)4-3-10-7(9)11-5(4)8/h3H,2H2,1H3,(H4,8,9,10,11)

InChI Key

MANFWSKJPOXKJZ-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/15400-54-1.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)