Merck
AMBH2D6F9889
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-8-5-3-4-6-12(8)7-11-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
KLRVWFZTEPQRKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119448-87-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)