Merck
AMBH2D6F9852
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-pyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-9-6-2-5(8)3-7-4-6/h2-4,8H,1H3
InChI Key
BREMJULVLYFLTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/109345-94-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)