Merck
AMBH2D6F9845
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,5-dimethoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.08
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-5-3-6(9)8(12-2)7(10)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
GPCODUGWJGGDIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115929-62-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)