Merck
AMBH2D6F9819
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-bromo-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-6(8)5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
JZWNYHXYPFJLFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10460-50-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)