Merck
AMBH2D6F980F
Ambeed, Inc.
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.15
MDL番号:
Iupac Name
5-ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8F3N/c1-2-6-3-4-7(12-5-6)8(9,10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
SMZCIFQBUAWRNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1030632-94-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)