Merck
AMBH2D6F980A
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2,2-dimethylchroman-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-8(13)11-9(14-3)5-4-6-10(11)15-12/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
RWFBDXQSHYXJRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98910-61-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/98910-61-3.html