Merck
AMBH2D6F9809
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chloro-4-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.5
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-2-5(8)7(10)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
ULCBEYQOSOVMMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102170-52-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)