Merck
AMBH2D6F97F3
Ambeed, Inc.
2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.24
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NOS/c12-7-9-6-11-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI Key
KKALNCQCDXQTCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1011-40-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1011-40-1.html