Merck
AMBH2D6F8F14
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.04
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-5-fluoroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H4BrFN2/c9-5-3-6(10)8-7(4-5)11-1-2-12-8/h1-4H
InChI Key
MWNUJVQOZMVOAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1210048-05-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)