Merck
AMBH2D6F8ECF
Ambeed, Inc.
Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.19
MDL番号:
Iupac Name
bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine oxide
Inchi Code
1S/C14H9F6OP/c15-13(16,17)9-1-5-11(6-2-9)22(21)12-7-3-10(4-8-12)14(18,19)20/h1-8,22H
InChI Key
QBRQTQSIWMMJGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15929-43-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)