Merck
AMBH2D6F8EB2
Ambeed, Inc.
Methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-3-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-5-3-6(9)4-10-7(5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
ZRDCOINTFRYCQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346148-32-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)