Merck
AMBH2D6F8EAB
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.63
MDL番号:
Iupac Name
(4-chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-5-3-10-7(4-11)6(2)8(5)9/h3,11H,4H2,1-2H3
InChI Key
CQKHUAFREIMBJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150054-50-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)